Longe, avec absorption des chocs, Titan™ Y
139-0238
- Ø:63 mm
- Matière:Polyester
- Longueur:2 m
- Type de connecteur:Two scaffold hooks, aluminium, 63 mm opening
Karabiner, zinc plated steel, 18 mm opening - Poids:0,95 kg
- Cdt:1
Longe en Y avec deux crochets pour échafaudage pour une variante d'ancrage à « une extrémité » et un mousqueton zingué à l'autre extrémité. Comporte un absorbeur de chocs intégré qui réduit la force d'impact à moins de 6 kN en cas de chute.
- Sangle en polyester et absorbeur de chocs en polyamide
- Mousqueton à vis et deux crochets pour échafaudage (ouverture de 63 mm)
: EN 362