Longe avec absorption des chocs, Titan™ A3
N° de catalogue 139-0237
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
Spécifications
- Ø:63 mm
- Matière:Polyester
- Longueur:2 m
- Type de connecteur:Scaffold hook, aluminium, 63 mm opening
Karabiner, zinc plated steel, 18 mm opening - Poids:0,95 kg
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Longe sangle avec absorbeur de chocs qui réduit la force d'impact à moins de 6 kN en cas de chute.
- Sangles en polyester (30 mm de large)
- Avec mousqueton à vis et crochet pour échafaudage (ouverture de 63 mm)
Certifications: EN 362