Veste d'hiver haute visibilité, Sparrow 029A
: SIOEN
Veste multifonction avec manches amovibles et doublure en fourrure. 60% polyamide, 40% coton, avec coutures piquées.
- Doublure fixe : polyamide au niveau du corps, manches matelassées
- Col en fourrure amovible, fermeture à glissière
- Deux poches poitrine plaquées à fermeture éclair, deux poches intégrées
- Poche téléphone, poche sur la manche avec poche à stylos et bride pour badge
- Manches amovibles, poignets coupe-vent tricotés aux manches
- Taille élastiquée
Résistance de la couleur : 4/5, sans colorant azoïque
Longueur du dos : 70 cm
Poids : 280 g/m²
: ENV 471 (3-2)
- Catalog No:
- 113-5824
- 113-5823
- 113-5829
- 113-5830
- 113-5825
- 113-5831
- 113-5822
- 113-5821
- 113-5820
- 113-5826
- 113-5827
- 113-5828
- SIOE029A/FC1/4XL
- Modèle:
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- 029A Sparrow
- Applications des tenues:
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Zone à risque:
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Froid, Haute visibilité
- Genre:
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Type de fermeture:
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Tissu:
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- Poids:
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
Frequently Bought Together