Gants à usage général, Dexgrip
À propos de cet article
Ces gants tricotés en coton/polyamide présentent un revêtement en latex froissé sur la paume et les doigts et un poignet tricoté.
- La technique de tricotage permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité
- Le fil de coton absorbe la transpiration et offre ainsi un confort accru
- Le dos ventilé améliore la respirabilité du gant
- Le revêtement en latex froissé offre une résistance à l'abrasion et à la perforation ainsi qu'une excellente adhérence
Idéal pour la manipulation de pièces glissantes, humides ou non grasses ainsi que pour le bâtiment et le transport, la logistique, la collecte des déchets et l'agriculture.
Jauge: 10 Épaisseur : 1,5 / 1,8 mm
EN 388 (2142), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention:
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Ces gants tricotés en coton/polyamide présentent un revêtement en latex froissé sur la paume et les doigts et un poignet tricoté.
- La technique de tricotage permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité
- Le fil de coton absorbe la transpiration et offre ainsi un confort accru
- Le dos ventilé améliore la respirabilité du gant
- Le revêtement en latex froissé offre une résistance à l'abrasion et à la perforation ainsi qu'une excellente adhérence
Idéal pour la manipulation de pièces glissantes, humides ou non grasses ainsi que pour le bâtiment et le transport, la logistique, la collecte des déchets et l'agriculture.
Jauge: 10 Épaisseur : 1,5 / 1,8 mm
EN 388 (2142), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
- Catalog No:
- DALL2094140/8
- DALL2094140/9
- DALL2094140/10
- Modèle:
- Dexgrip
- Dexgrip
- Dexgrip
- Ambidextre/anatomique:
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Usage unique/Réutilisable:
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- Latex/Sans latex:
- Latex
- Latex
- Latex
- Matériau du support:
- Coton/PA
- Coton/PA
- Coton/PA
- Finition:
- Revêtement des paumes et des bouts de doigts
- Revêtement des paumes et des bouts de doigts
- Revêtement des paumes et des bouts de doigts
- Jauge:
- 10
- 10
- 10
- Style de manchette:
- Poignet tricoté
- Poignet tricoté
- Poignet tricoté
- Norme EN:
- EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX)
- EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX)
- EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX)
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationTaille du gantCouleurLongueurÉpaisseurDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.DALL2094140/8ModèleDexgripAmbidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheUsage unique/RéutilisableréutilisableLatex/Sans latexLatexMatériau du supportCoton/PAFinitionRevêtement des paumes et des bouts de doigtsJauge10Style de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX) - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.DALL2094140/9ModèleDexgripAmbidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheUsage unique/RéutilisableréutilisableLatex/Sans latexLatexMatériau du supportCoton/PAFinitionRevêtement des paumes et des bouts de doigtsJauge10Style de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX) - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.DALL2094140/10ModèleDexgripAmbidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheUsage unique/RéutilisableréutilisableLatex/Sans latexLatexMatériau du supportCoton/PAFinitionRevêtement des paumes et des bouts de doigtsJauge10Style de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX)