Demi-masques réutilisables, série 7000, 3M™
MMMA7003
: 3M
- Type:7003
- Taille:L
- Cdt:1
Le demi-masque 7003 est le masque de plus grande taille de la gamme de demi-masques 7000.
- Avec pièces remplaçables
- La conception à double filtre offre une faible résistance à la respiration
- La surface texturée de la coque du nez réduit le glissement de la partie faciale et toute irritation cutanée provoquée par l'accumulation de la transpiration
- Système de fixation à baïonnette du filtre 3M™ exclusif
- Avec harnais de tête et courroie de cou facile à attacher
: EN 140