Pinces, universelles, orientables
Catalog # 241-0349
Supplier: USBECK Laborgeräte
Specifications
- Largeur de serrage:0 - 80 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Pince universelle en zinc moulé sous pression recouverte de poudre. Avec mâchoires revêtues de liège.
- Capacité 0 - 80 mm
- Angle de pivotement à 180 °