Bouchons pour ampoules de lyophilisation, Vacule®
Catalog # WHEAW651450
Supplier: DWK Life Sciences
Specifications
- Ø inférieur:7,0 mm
- Ø supérieur:13,0 mm
- Désignation:Pour ampoules de lyophilisation de 2 ml
- Cdt:144
Specifications
About this item
These stoppers are made from grey butyl rubber.