ContactUsLinkComponent
Refrigerated shaking incubators, multi-functional, Incubator-Genie™ with accessories
Refrigerated shaking incubators, multi-functional, Incubator-Genie™ with accessories
Certificates
undefined
Refrigerated shaking incubators, multi-functional, Incubator-Genie™ with accessories
Specifications
  • Catalog No:
  • SCIISI-1402
  • SCIISI-1401
  • SCIISI-1403
  • SCIISI-1404
  • Gamme de température:
  • 28…75 °C
  • 28…75 °C
  • 28…75 °C
  • 28…75 °C
  • Uniformité de température:
  • ± 0,5°C
  • ± 0,5°C
  • ± 0,5°C
  • ± 0,5°C
  • Capacité:
  • 4,5 kg
  • 4,5 kg
  • 4,5 kg
  • 4,5 kg
  • Gamme de vitesse:
  • 3 - 35 min⁻¹
  • 3 - 35 min⁻¹
  • 3 - 35 min⁻¹
  • 3 - 35 min⁻¹
  • Charge max.:
  • 4,5 kg
  • 4,5 kg
  • 4,5 kg
  • 4,5 kg
  • Exactitude de la températue:
  • ± 0,2 °C
  • ± 0,2 °C
  • ± 0,2 °C
  • ± 0,2 °C
  • L×P×H int.:
  • 362×254×260 mm
  • 362×254×260 mm
  • 362×254×260 mm
  • 362×254×260 mm
  • Hauteur intérieure:
  • 260 mm
  • 260 mm
  • 260 mm
  • 260 mm
  • L×P×H:
  • 560×400×370 mm
  • 560×400×370 mm
  • 560×400×370 mm
  • 560×400×370 mm
  • Poids:
  • 19,5 kg
  • 19,5 kg
  • 19,5 kg
  • 19,5 kg
  • Volume de la chambre:
  • 24 l
  • 24 l
  • 24 l
  • 24 l
  • Dimensions de la chambre:
  • 362×254×260 mm
  • 362×254×260 mm
  • 362×254×260 mm
  • 362×254×260 mm
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together