Probes for 650
Sonde de surface, avec bande de thermocouple, type K, −200...+300 °C, Classe 2 (EN 60751)
N° de catalogue 620-0745
Fournisseur: TESTO
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−200...+300 °C
- Désignation:Sonde de surface, avec bande de thermocouple, type K
- Seq:03
- Précision:Classe 2 (EN 60751)
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 620-0717Glass pipe for immersion/penetration probe to protect from corrosive agents, for TEST0628.0015Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 41,46 €