Échantillonneurs, bouchon conique
Tapered plug sampler, Acier inoxydable, 191 mm, 17 mm
N° de catalogue BELAH378260000
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Échantillonneurs, bouchon conique
N° de catalogue BELAH378260000
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Aller à :
Product Details & Documents
Tapered plug sampler can remove a sample from bags.
- Bord avant pointu qui perce l'emballage pour récupérer l'échantillon
- Poignée en T qui applique une force de rotation pour couper l'échantillon
- Construction en acier inoxydable, offre facilité de nettoyage et résistance à la corrosion
échantillon pour blocs de fromage, graisse, savon, argile ou semi-solides similaires.
Spécifications
- Ø:17 mm
- Désignation:Tapered plug sampler
- Longueur:191 mm
- Matière:Acier inoxydable