Tubes d'extraction, Mojonnier
Tubes d'extraction, Mojonnier
Fournisseur:   GERBER FUNKE
Tubes d'extraction, Mojonnier
Fournisseur:  GERBER FUNKE
Certificats
Tubes d'extraction, Mojonnier
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Selon la méthode de Mojonnier. Avec bouchon en liège.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • Tube d'extraction, Mojonnier, avec ampoule ronde
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 23,70 €
    23,70 €
    1 * 1 ST
       23,70 €
  • Tube d'extraction, Mojonnier, avec ampoule aplatie
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 23,70 €
    23,70 €
    1 * 1 ST
       23,70 €
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 614-0188
    Bouchon en liège pour tube d'extraction, méthode de Mojonnier
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 0,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 614-0189
    Support en bois pour 12 tubes d'extraction selon la méthode de Mojonnier
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 86,90 €