Dosage de protéines Bradford, qualité protéomique
N° de catalogue M172-1L
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 L
- Désignation:Bradford reagent (proteomics grade)
- Seq:02
Spécifications
À propos de cet article
Le dosage de protéines Bradford est le dosage colorimétrique privilégié pour quantifier la concentration totale en protéines. Basée sur la formation complexe entre les résidus d'acides aminés basiques et aromatiques avec le colorant Coomassie® bleu brillant G-250, la méthode de Bradford est plus facile, plus rapide et plus sensible que la méthode de Lowry.
- Sensible, rapide et homogène
- Protocole standard pour mesurer les concentrations de 10 à 100 μg
- Protocole de microdosage pour mesurer les concentrations de 1 à 10 μg
Livraison: le kit comprend un réactif Bradford (1 l) et un étalon d'albumine de bœuf, 0,5 mg/ml (1,5 ml).