Bovine Ribonuclease A (from Pancreas)
Fournisseur: Serva
Certificats
À propos de cet article
Spécifications
- N ° CAS.:9001-99-4
- Source:Pancreas
- Species:Bovine
- Conditions de stockage:Freezer
- MDL No.:MFCD00132184
- Nom de l'enzyme:Ribonuclease A
- Activité de l'enzyme:70 U/mg (Kunitz)
- Synonymes d'enzyme:RNase A