0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tampons
Tampons de clonage
TE Solution tampon (TRIS-EDTA Tampon) pH 8,0
TE Solution tampon (TRIS-EDTA Tampon) pH 8,0
TE Solution tampon (TRIS-EDTA Tampon) pH 8,0
Catalog # MOLEM40814247
Supplier:
Molekula
CAS Number:
Expand image
TE Solution tampon (TRIS-EDTA Tampon) pH 8,0
Catalog # MOLEM40814247
Supplier:
Molekula
CAS Number:
Specifications
Type de conditionnement:
Flacon Verre
Cdt:
1 L
Désignation:
TE Solution tampon (TRIS-EDTA Tampon) pH 8,0
Specifications
About this item
Product Details
Product Details