Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue SERA39799.01
Marketsource
Fournisseur: Serva
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
N° de catalogue SERA39799.01
Fournisseur: Serva
Marketsource
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0