Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue MOLE11225962-1L
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
N° de catalogue MOLE11225962-1L
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Désignation:TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0