Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer)
TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer), Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue SERA42554.01
Marketsource
Fournisseur: Serva
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer)
N° de catalogue SERA42554.01
Fournisseur: Serva
Marketsource
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Désignation:TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer)