Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer), Millipore®
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer), Millipore®
TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer), Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 574793-1L
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer), Millipore®
N° de catalogue 574793-1L
Numéro CAS:  
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer), Millipore®
TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer), Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
244,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer)