Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), 1 KIT
N° de catalogue R1021
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
N° de catalogue R1021
Numéro CAS:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
27,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Spécifications