Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Millipore®
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Flacon Verre, 500 mL
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Millipore®
N° de catalogue 324504-500
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)