ContactUsLinkComponent
VWR® UltraPure, Buffer, PBS solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
VWR® UltraPure, Buffer, PBS solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
N° de catalogue K813-500ML
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
VWR® UltraPure, Buffer, PBS solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
N° de catalogue K813-500ML
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    PBS Solution tampon saline 10x concentrée (tamponnée phosphate), ultrapure
Spécifications
À propos de cet article
  • No DNases, RNases or proteases detected
pH à 25 °C (1:10 d'eau)    6,6 - 7,2