PBS Solution tampon saline 10x concentrée (tamponnée phosphate), ultrapure
N° de catalogue J373-4L
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Cubitainer
- Cdt:4 L
- Désignation:PBS Solution tampon saline 10x concentrée (tamponnée phosphate), ultrapure
- Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
- Pas de DNases, de RNases ni de proteases detéctées
- pH @25 °C (10% dans l eau): 7,3 - 7,5