ContactUsLinkComponent
Butyromètre à lait écrémé, sans bouchon
  614-0097
undefined
Butyromètre à lait écrémé, sans bouchon
  614-0097
  • Désignation:
    Butyromètre à lait écrémé, 0 - 1% : 0,01, avec ampoule ouverte
  • Cdt:
    1
Selon la méthode de Sichler, avec graduation arrondie.