Sécheur de lait de référence RD-8
RD-8, 8, 0,52 kW, RT*...110 °C, ±0,3, 185×450×240 mm, 9,5 kg
N° de catalogue 614-0200
Fournisseur: GERBER FUNKE
Aller à :
Product Details & Documents
Le RD-8 a été spécialement conçu conjointement avec COKZ (l'autorité néerlandaise de contrôle du lait et des produits laitiers) pour déterminer le taux d'humidité du lait en poudre conformément à la norme ISO 5537, IDF 26. Jusqu'à huit échantillons peuvent être testés simultanément à une température et une pression contrôlées.
- La température est réglée par un système PID, et quatre capteurs PT100 déterminent la température
- Le régulateur de pression constante maintient le débit d'air à 33 ml/min dans les 8 capillaires de séchage
Attention: *RT = Ambiante
Spécifications
- Puissance de chauffe:0,52 kW
- Plage de température:RT*...110 °C
- Poids:9,5 kg
- l×p×h:185×450×240 mm
- Compartiments:8
- Précision de temp.:±0,3
- Type:RD-8
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 614-0201Conteneur d'échantillons, en PPRD-8 dairy reference dryerConnexion Pour la disponibilité1 * 20 ST - 145,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 614-0202Couvercle pour conteneur d'échantillons, en PPRD-8 dairy reference dryerConnexion Pour la disponibilité1 * 20 ST - 9,50 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 614-0203Bouchon, en PPRD-8 dairy reference dryerConnexion Pour la disponibilité1 * 20 ST - 10,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 614-0218Outil d'insertion/de chargement, pour positionner le filtre dans le conteneur d'échantillonsRD-8 dairy reference dryerConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 45,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 614-0219Support de peséeRD-8 dairy reference dryerConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 24,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 614-0220Support pour couvercles et bouchonsRD-8 dairy reference dryerConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 37,20 €