Sealing tape
Sealing tape
Ruban adhésif de scellage, 12,0 mm
N° de catalogue BURK0006-4514
Fournisseur:   BURKLE
Sealing tape
N° de catalogue BURK0006-4514
Fournisseur:  BURKLE
Sealing tape
Sealing tape
Ruban adhésif de scellage, 12,0 mm
Prix
4,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This PTFE sealing tape is ideal for sealing threads.
  • Low abrasion
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from −80 to +260 °C
Length: 12,0 m
Colour: White
Spécifications
  • Largeur:
    12,0 mm
  • Désignation:
    Ruban adhésif de scellage