Centrifugeuse à usage multiple pour l'industrie laitière, SuperVario-N
Catalog # 614-0174
Supplier: GERBER FUNKE
Specifications
- Capacité max.:Tête de centrifugation A: 36 portoirs de butyromètre ou 18 portoirs de bouteille Babcock
Tête de centrifugation B: 8 tubes Mojonnier
Tête de centrifugation C: 6 portoirs d'éprouvettes de solubilité - Vitesse max.:1130 min⁻¹
- Température:up to 68 °C
- Désignation:Centrifugeuse à usage multiple SuperVario-N
- Modèle:SuperVario-N
- FCR max.:372 ×g
- Alimentation:230 V / 50 - 60 Hz / 1200 VA
- Minuterie:1 - 99 min
- Poids:26 kg
- Cdt:1
Specifications
About this item
Centrifugeuse de paillasse d'une grande polyvalence, offrant 4 programmes dédiés: méthodes de Dr. N. Gerber ou de Babcock (détermination de lipides), méthode de Roese-Gottlieb (détermination de lipides, méthode de référence), et Solubilité (détermination de la solubilité du lait en poudre)
- Boîtier en acier inoxydable
- Vitesse du rotor programmable de 600 à 1130 min-1 (77 à 372 ×g) par incréments de 10 min-1
- Chauffage programmable jusqu'à +68 °C par incréments de 1 °C
- Durée de centrifugation programmable de 1 à 99 minutes
- Verrouillage automatique du couvercle, mise hors tension en cas de déséquilibre, freinage automatique