ContactUsLinkComponent
Tampon de transfert rapide 10X
Tampon de transfert rapide 10X
  N789-4L
   Safer Human and Environmental Health
 :  
undefined
Tampon de transfert rapide 10X
  N789-4L
   Safer Human and Environmental Health
 :  
  • Cdt:
    4 L
  • Désignation:
    Tampon de transfert rapide, 10X
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
Ce tampon est un système de composants simple et unique pour le transfert rapide et efficace de protéines à partir de gels SDS-PAGE sur membranes pour les applications de transfert Western. À l'aide d'un appareil de transfert standard semi-sec ou humide, le transfert est réalisé en 10 ou 20 minutes respectivement.
  • Utilisation d'équipements de transfert standard
  • Formulation non dangereuse
  • Transferts sur PVDF et nitrocellulose à partir de plusieurs types de gels
La formulation sans méthanol, non dangereuse, est compatible avec les membranes PVDF et en nitrocellulose. L'efficacité du transfert est équivalente à celle observée avec un tampon de transfert tris-glycine-méthanol.