ContactUsLinkComponent
Portoir pour lames
Portoir pour lames
N° de catalogue 631-9109
Portoir pour lames
N° de catalogue 631-9109
Spécifications
  • Nbre de lames:
    12
  • Désignation:
    Slide holders
  • Matière:
    PS
  • l×p×h:
    86×178×19 mm
  • Cdt:
    6
Spécifications
À propos de cet article
Polystyrene holder for up to 12 microscope slides designed for preparation or staining.
  • Inclined ribs for holding slides on their ends
  • Robust and durable white plastic design
  • Safe storage with visible hinged cases
Emballage: Sold by six items.