Tridemorphe, Supelco®
Flacon verre pour solides, 100 mg
Catalogus # 36199-100MG
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:24602-86-6
- Formule:C₁₉H₃₉NO
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
- EINECS:246-347-3
Specificaties
Specificaties
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 mg