Phosphamidon, Supelco®
Flacon verre pour solides, 100 mg
Catalog # 45622-100MG
Supplier:   Merck
Phosphamidon, Supelco®
Catalog # 45622-100MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  13171-21-6
Phosphamidon, Supelco®
Phosphamidon, Supelco®
Flacon verre pour solides, 100 mg
CAS Number:  13171-21-6
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 mg
Product Details & Documents
  • CAS Number:13171-21-6
  • Formula:C₁₀H₁₉ClNO₅P
  • ADR:6.1,III
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:236-116-5
  • UN:2810
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 mg