γ-Cyclodextrine
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue MOLE41851510-1G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
γ-Cyclodextrine
N° de catalogue MOLE41851510-1G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 17465-86-0
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
- Numéro CAS:17465-86-0
- Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
- Numéro MDL:MFCD00009595
- Poids moléculaire:1297.1248 g/mol
- EINECS:241-482-4
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g