β-Cyclodextrine
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLE31870153-100G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
β-Cyclodextrine
N° de catalogue MOLE31870153-100G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 7585-39-9
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
- Numéro CAS:7585-39-9
- Formule:C₄₂H₇₀O₃₅
- Numéro MDL:MFCD00078139
- Poids moléculaire:1134.98 g/mol
- EINECS:231-493-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g