β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Flacon verre pour solides, 200 mg
N° de catalogue EDQMB0950000
Fournisseur:   EDQM
β-Cyclodextrine
N° de catalogue EDQMB0950000
Fournisseur:  EDQM
Numéro CAS:  7585-39-9
β-Cyclodextrine
Flacon verre pour solides, 200 mg
Numéro CAS:  7585-39-9
Prix
270,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
  • Numéro CAS:7585-39-9
  • Formule:C₄₂H₇₀O₃₅
  • Numéro MDL:MFCD00078139
  • Poids moléculaire:1134.98 g/mol
  • EINECS:231-493-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    200 mg