β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Glass bottle, 5 mL
N° de catalogue BECL713331
Marketsource
Fournisseur:   Beckman Coulter
β-Cyclodextrine
N° de catalogue BECL713331
Fournisseur:  Beckman Coulter
Marketsource
Numéro CAS:  7585-39-9
β-Cyclodextrine
Glass bottle, 5 mL
Numéro CAS:  7585-39-9
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
  • Numéro CAS:7585-39-9
  • Formule:C₄₂H₇₀O₃₅
  • Numéro MDL:MFCD00078139
  • Poids moléculaire:1134.98 g/mol
  • EINECS:231-493-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    5 mL
Spécifications