α-Cyclodextrine
α-Cyclodextrine
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue MOLE15673368-25G
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
α-Cyclodextrine
N° de catalogue MOLE15673368-25G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  10016-20-3
α-Cyclodextrine
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  10016-20-3
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:10016-20-3
  • Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
  • Numéro MDL:MFCD00078207
  • Poids moléculaire:972.84 g/mol
  • EINECS:233-007-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
Spécifications