Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:10016-20-3
- Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
- Numéro MDL:MFCD00078207
- Poids moléculaire:972.84 g/mol
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:233-007-4
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg