α-Cyclodextrine
α-Cyclodextrine
Glass bottle, 5 mL
N° de catalogue BECL713348
Marketsource
Fournisseur:   Beckman Coulter
α-Cyclodextrine
N° de catalogue BECL713348
Fournisseur:  Beckman Coulter
Marketsource
Numéro CAS:  10016-20-3
α-Cyclodextrine
Glass bottle, 5 mL
Numéro CAS:  10016-20-3
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:10016-20-3
  • Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
  • Numéro MDL:MFCD00078207
  • Poids moléculaire:972.84 g/mol
  • EINECS:233-007-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    5 mL
Spécifications