Sulfacetamide
Sulfacetamide
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLE34100925-100G
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Sulfacetamide
N° de catalogue MOLE34100925-100G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  144-80-9
Sulfacetamide
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  144-80-9
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  N-((4-Aminophenyl)sulphonyl)acetamide
  • Numéro CAS:144-80-9
  • Formule:C₈H₁₀N₂O₃S
  • Numéro MDL:MFCD00066501
  • Poids moléculaire:214.24 g/mol
  • EINECS:205-640-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g