Amitraz
Flacon verre pour solides, 200 mg
N° de catalogue PROOBP015
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:33089-61-1
- Formule:C₁₉H₂₃N₃
- Numéro MDL:MFCD00069396
- EINECS:251-375-4
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:200 mg