Étalon de référence Organique, Oxyde de 4-bromophényle et de phényle 50 µg/ml en solution dans n-nonane
Catalog # PROOCIL-BDE-3-CS
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:101-55-3
- Désignation:Oxyde de 4-bromophényle et de phényle 50 µg/ml en solution dans n-nonane
- Formula:C₁₂H₉BrO
- Désignation:4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3)