ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, Oxyde de 3-bromophényle et de phényle 50 µg/ml en solution dans n-nonane
Étalon de référence Organique, Oxyde de 3-bromophényle et de phényle 50 µg/ml en solution dans n-nonane
N° de catalogue PROOCIL-BDE-2-CS
Numéro CAS:  
Étalon de référence Organique, Oxyde de 3-bromophényle et de phényle 50 µg/ml en solution dans n-nonane
N° de catalogue PROOCIL-BDE-2-CS
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1,2 mL
  • N ° CAS.:
    7025-06-1
  • Désignation:
    Oxyde de 3-bromophényle et de phényle 50 µg/ml en solution dans n-nonane
  • Formula:
    C₁₂H₉BrO
  • Désignation:
    3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)