ContactUsLinkComponent
Phosphorus standard solution, 5,000 mg/l P in 1 M hydrochloric acid (de H₃PO₄) étalon pour SAA
  KRAF03766.2000
 :  
Phosphorus standard solution, 5,000 mg/l P in 1 M hydrochloric acid (de H₃PO₄) étalon pour SAA
  KRAF03766.2000
 :  
  • Concentration:
    5000 mg/L
  • Matrice:
    1 M HCl
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Phosphorus standard solution, 5,000 mg/l P in 1 M hydrochloric acid (de H₃PO₄) étalon pour SAA
  • Élement:
    Phosphore
  • Symbole:
    P
 : Traçabilité NIST