Cesium standard solution, 1,000 mg/L Cs in 0,5 M hydrochloric acid (de CsCl) étalon pour SAA
Catalog # KRAF03667.2000
Supplier: Bernd Kraft
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Élement:Césium
- Symbole:Cs
Specifications
About this item
Certifications: Traçabilité NIST