Étalon de référence Pesticide, Fenitrothion 100 µg/ml en solution dans acétonitrile
Catalog # EHERXA13480000AL
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:122-14-5
- Désignation:Fenitrothion 100 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₉H₁₂NO₅PS
- Désignation:Fenitrothion (O,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate)