Titanium standard solution, 5,000 mg/L Ti in 5 M hydrochloric acid (de TiCl₄) étalon pour SAA
KRAF03480.2000
:
- Concentration:5000 mg/L
- Matrice:5 M HCl
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Titanium standard solution, 5,000 mg/l Ti in 5 M hydrochloric acid (de TiCl₄) étalon pour SAA
- Élement:Titane
- Symbole:Ti
: Traçabilité NIST