Phosphorus standard solution, 1,000 mg/L P in 0.5 M nitric acid (de H₃PO₄) étalon pour SAA
Catalog # KRAF11466.2000
Supplier: Bernd Kraft
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Phosphorus standard solution, 1,000 mg/l P in 0.5 M nitric acid (de H₃PO₄) étalon pour SAA
- Élement:Phosphore
- Symbole:P
Specifications
About this item
Certifications: Traçabilité NIST