Solution étalon de sodium, 100 mg/L de Na dans l'eau (à partir de NaCl) étalon pour AAS
N° de catalogue KRAF03387.2000
Fournisseur: Bernd Kraft
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:100 mg/L
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Sodium standard solution, 100 mg/l Na in water (de NaCl) étalon pour SAA
- Élement:Sodium
- Symbole:Na