Étalon de référence Pesticide, 1,4-Dichloronaphtalène 100 µg/ml en solution dans n-nonane
N° de catalogue PROOCIL-ECN-2621
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:1825-31-6
- Désignation:1,4-Dichloronaphtalène 100 µg/ml en solution dans n-nonane
- Formula:C₁₀H₆Cl₂
- Désignation:1,4-Dichloronaphthalene