Silicon standard solution, 5,000 mg/L Si in 3 M sodium hydroxide solution (de SiCl₄) étalon pour SAA
N° de catalogue KRAF03345.2000
Fournisseur: Bernd Kraft
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:5000 mg/L
- Matrice:3 M NaOH
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Silicon standard solution, 5,000 mg/l Si in 3 M sodium hydroxide solution (de SiCl₄) étalon pour SAA
- Élement:Silicium
- Symbole:Si
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Traçabilité NIST