Copper standard solution, 5,000 mg/L Cu in 1 M nitric acid (de Cu(NO₃)₂.3H₂O) étalon pour SAA
KRAF03611.2000
:
- Concentration:5000 mg/L
- Matrice:1 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Copper standard solution, 5,000 mg/l Cu in 1 M nitric acid (de Cu(NO₃)₂.3H₂O) étalon pour SAA
- Élement:Cuivre
- Symbole:Cu
: Traçabilité NIST